Learn More
UVP Ersatzlampen
8.65 CHF - 135.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12822969
|
UVP
34-0014-01 |
Modelle UVGL-48, ML-49 und UVG-47 UV-Lampe | 6 W |
8.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11890483
|
UVP
34-0054-01 |
B-100 SP UV-Lampe mit hoher Intensität | 100 W |
135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12863848
|
UVP
34-0002-01 |
Modelle C-70G, C-71 chromato-vue Schrank | 25 W |
25.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Ersatzlampe | |
Je 1 |