missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ Nicht sterile REPETMAN™ Spitzen
Diese Ersatzspitzen sind für den Einsatz mit der REPETMAN™ motorisierten Pipettierhilfe vorgesehen.
134.00 CHF - 192.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Pipettenspitzen |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipettierung |
Spitzenform | Positive Verdrängung |
Menge | 100/Pckg. |
Beschreibung
- Nicht steril
- Erhältlich in den Volumen 1 und 10ml
- Unterstützung beim Pipettieren mit positiver Verdrängung
- Lieferbar in Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Pipettenspitzen | |
Pipettierung | |
100/Pckg. | |
REPETMAN™ |
Unsteril | |
Positive Verdrängung | |
Repetman™ Pipette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts