Learn More
Gilson™ REPET-TIPS™ Mehrweg-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
REPET-TIPS™ wurde speziell für die elektronische Direktverdrängungspipette Gilson™ REPETMAN™ entwickelt, deckt eine Reihe von Volumina ab und wird vom REPETMAN™ Betriebssystem beim Aufsetzen auf die Pipette erkannt.
Marke:  Gilson™ F164558
197.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21895" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15354785
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Spitzengrößen-Codierungssystem von REPETMAN™ erkennt automatisch die angebrachte REPET-TIP™ und zeigt das entsprechende Volumen auf dem LCD-Bildschirm an
  • Aus Polypropylen
  • Verfügt über volumengerechte Graduierungen für präzise Messungen
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Steril
Nicht autoklavierbar
2,5 in
ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655
Pipettierung
100 Spitzen
Klar
Gilson™ Repetman™
REPET-TipS™
200 μl
Ungefiltert
klar
REPET-TIP™
66 mm
Ja
Aufklappbares Gestell
Repeater Pipettenspitzen