Learn More
Corning™ Step-R™ Pipettenspitzen für Mehrfachdispenser, steril
Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser-Pipettierspitzen, steril, ermöglichen die präzise Abgabe viskoser oder flüchtiger Flüssigkeiten mit positivem Verdrängungsvolumen.
34.75 CHF - 197.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, ISO 11137 |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensierung von viskosen und flüchtigen Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15823905
|
Corning™
6628 |
0,05 mL |
197.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15833905
|
Corning™
6629 |
0,5 mL |
91.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15843905
|
Corning™
6630 |
1,25 mL |
91.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15853905
|
Corning™
6631 |
2,5 mL |
91.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15863905
|
Corning™
6632 |
5 mL |
91.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15873905
|
Corning™
6633 |
12,5 mL |
91.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15883905
|
Corning™
6634 |
25 mL |
34.75 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15893905
|
Corning™
6635 |
50 mL |
37.15 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polypropylen-Spitzen für die Verwendung mit dem Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser
- Erhältlich in acht Größen von 0.05 ml bis 50 ml
- Die Spitzen verwenden die direkte Verdrängungsmethode, die für viskose, infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten vorgesehen ist
- Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse durch automatisierte, individuelle Tests jeder einzelnen Spitze
- Die Zertifizierung jeder Charge ist auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Dispensierung von viskosen und flüchtigen Flüssigkeiten |
ISO 8655, ISO 11137 | |
Steril |