missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Influenza 2-Reagenz

Verwenden Sie PathoDx™ Respiratory Virus Panel Parainfluenza 2-Reagenz in Kombination mit dem RVP-Kit, um einen direkten Immunfluoreszenztest zum Nachweis von Parainfluenzavirus 2 durchzuführen.

Marke:  Thermo Scientific™ R62409

Artikelnummer. 11474129

  • 267.00 CHF / 40 Tests
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Parainfluenz 2-Reagenz in Kombination mit dem PathoDx Respiratory Virus Panel (RVP)-Kit zur Durchführung eines direkten Immunfluoreszenztest zum qualitativen Nachweis von Parainfluenza 2 in präparierten Patientenproben im Anschluss an ein Wachstum in Zellkultur. Die Parainfluenzaviren und das Respiratory Syncytial Virus (RSV) sind die Hauptursache akuter Atemwegserkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern. Zu den durch Parainfluenza-Viren verursachtenklinischen Erkrankungen gehören Rhinorrhoe, Husten, Krupp (Laryngotracheobronchitis), Bronchiolitis und Pneumonie.1,2

Die Parainfluenza-Viren (PIV) gehören der Familie der Paramyxoviridae an. Wie die Influenza-Viren weisen die Parainfluenza-Viren Hämagglutinin-, Neuraminidase- und Zellfusions-Aktivität auf. Es wurden bislang vier Serotypen humaner Parainfluenza-Viren identifiziert (Typ 1, 2, 3 und 4). Die Parainfluenza-Typen 1, 2 und 3 werden durch Zellkulturen leicht isoliert, während der Parainfluenza-Typ 4 schwieriger zu kultivieren ist.3,4 Typ 2 ist die Hauptursache für Krupp.

  • Gebrauchsfertig – Fertigreagenzien
  • Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
  • Einfach zu interpretieren – Die Fluoreszenz ist zytoplasmatisch, punktiert mit kleinen Einschlüssen.

Parainfluenza 2-Reagenz (orangefarbene Kappe) ist eine Tropfflasche, die 2,0 ml (ca.40 Tests) Fluoreszein-markierte, gereinigte,spezifische monoklonale Maus-Antikörperund Evans Blue Gegenfärbung in einerproteinstabilisierten Pufferlösung mit 0,098 %Natriumazid als Konservierungsmittel enthält.

Die Zellkulturisolation von Parainfluenza-Viren erfolgt in der Regel mit primären Nierenzellen von Rhesusaffen oder Zelllinien menschlicher Nieren. Zu den Zelllinien, die erfolgreich für die Züchtung von Parainfluenza-Viren verwendet wurden, gehören RMK, HEK, LLC-MK2, Vero, A549, and HEp-2.4.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Remel™ PathoDX™ Respiratory Virus Panel Parainfluenza 2-Reagenz
Nasen-Rachen-Raum
1 × 10 ml
Parainfluenza
Reagenz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote