Learn More
Thermo Scientific™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Influenza B-Reagenz
PathoDx™ Respiratory Virus Panel Influenza B-Reagenz in Kombination mit dem RVP-Kit ist ein direkter Immunfluoreszenztest zum Nachweis von Influenz B.
Marke:  Thermo Scientific™ R62406
Artikelnummer. 11444129
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Influenza B-Reagenz in Kombination mit dem PathoDx Respiratory Virus Panel (RVP)-Kit zur Durchführung eines direkten Immunfluoreszenztest zum qualitativen Nachweis von Influenza B in präparierten Patientenproben im Anschluss an ein Wachstum in Zellkultur. Influenza-Viren sind negativsträngige RNA-Viren der Orthomyxoviridae-Familie. Influenza-Infektionen stehen mit saisonalen Ausbrüchen von Atemwegserkrankungen wie Pharyngitis, Krupp, Bronchitis und Pneumonie in Zusammenhang.1 In der Regel ist während jeder Epidemie jeweils Typ A oder Bvorherrschend.2
Influenza B besteht aus einer einzigen Gattung und weist eine antigene Variation der Hämagglutinin- und Neuraminidase-Proteine auf.
  • Gebrauchsfertig – Fertigreagenz
  • Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
  • Einfach zu interpretieren – Die Fluoreszenz liegt im Kern oder im Zytoplasma oder in beiden vor. Die Färbung des Kerns ist einheitlich hell und die Zytoplasmafärbung ist häufig mit großenEinschlüssen punktiert
Influenza B-Reagenz (violette Kappe) ist eine Tropfflasche, die 2,0 ml (ca.40 Tests) Fluoreszein-markierte, gereinigte, spezifische monoklonale Maus-Antikörper und Evans Blue Gegenfärbung in einer proteinstabilisierten Pufferlösung mit 0,098 % Natriumazid als Konservierungsmittel enthält.
Influenza B kann in MRC-5-, RD-,A549-, HL- und MDCK-Röhrchen- oder Shell-Vial-Kulturen mit oder ohne Trypsin isoliert werden.3,1
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Remel™ PathoDX™ Respiratory Virus Panel Influenza B-Reagenz
Nasen-Rachen-Raum
1 × 10 ml
Influenza
Reagenz