Learn More
Thermo Scientific™ Microdase Disks
Mit dieser reagenzienimprägnierten Scheibe können Sie Staphylococcus schnell von Micrococcus unterscheiden, indem Sie das Enzym Oxidase innerhalb von 2 Minuten nachweisen.
Marke: Thermo Scientific™ R21132
101.04 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unterscheiden Sie Staphylococcus von Micrococcus, indem Sie das Enzym Oxidase mit der Thermo Scientific™ Remel™ Microdase Disk nachweisen.
Im Jahr 1956 beschrieb Kovacs1 die Oxidase-Methode, mit der gramnegative Bakterien unterschieden werden können. Faller und Schleifer2 modifizierten die Kovacs-Oxidase-Reagenz unter Verwendung von Tetramethyl-p-Phenylendiamin (TMPD) in Dimethylsulfoxid (DMSO). Tarrand und Groschel3 haben modifiziertes Kovacs weiter getestet und bestätigt, dass es dem Kovacs-Oxidase-Reagenz weit überlegen ist.
Alle Mikrokokken haben Cytochrom c, während die meisten Staphylokokken (mit wenigen Ausnahmen) diese Art von Cytochrom nicht aufweisen. Das Oxidase-Reagenz bestätigt das Vorhandensein von Cytochrom c4 durch eine Farbänderung zu Blau oder Violett.
- Sofort einsatzbereit: Reagenzienimprägnierte Scheibe. Keine weitere Vorbereitung notwendig.
- Einfache Ablesbarkeit: Sichtbare Farbänderung, die den positiven Test bestätigt
Positiver Test: Blaue oder violette Farbentwicklung innerhalb von 2 Minuten
Negativer Test: Innerhalb von 2 Minuten erfolgt keine Farbänderung (Farbe bleibt weiß bis grau).
Jede Microdase Disk ist mit Tetramethyl-p-phenylendiamin (TMPD) in Dimethylsulfoxid (DMSO) imprägniert. DMSO bietet Löslichkeit und Stabilität gegen Auto-Oxidation und verbessert die Durchlässigkeit von TMPD in die Bakterienzelle. In der Gegenwart von Luftsauerstoff reagiert das Enzym Oxidase mit TMPD und Cytochrom c im Organismus, um die farbige Verbindung Indophenol zu bilden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
Fläschchen |
Microdase-Scheiben | |
Differenzierung zwischen Staphylokokken und Mikrokokken | |
25 Blättchen/Fläschchen |