Learn More
Thermo Scientific™ Hippuratscheibe
Schneller Nachweis der Hydrolyse von Natriumhipparat mit β-hämolytischen Streptokokken, G. vaginalis und C. jejuni unter Verwendung einer mit Reagenzien imprägnierten Hippuratscheibe.
Marke: Thermo Scientific™ R21085
168.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Rascher Nachweis der Hydrolyse von Natriumhippurat mit β-hämolytischen Streptokokken, Gardnerella vaginalis und Campylobacter jejuni mittels einer mit Reagenzien imprägnierten Thermo Scientific™ Remel™ Hippuratscheibe. Hwang und Ederer verwendeten das Reagenz Ninhydrin in einm Schnellverfahren, um die Hippuratydrolyse anhand des Endprodukts Glycin1 zu erkennen. Jolly umriss später minimale Kriterien für die Identifizierung von G. vaginalis einschließlich der Hippurathydrolyse2. 1989 untersuchten Cacho et al. die Verwendung der Hippuratscheibe bei der Identifizierung von Campylobacter spp3 weiter.
Rascher Nachweis der Hydrolyse von Natriumhippurat mit β-hämolytischen Streptokokken, Gardnerella vaginalis und Campylobacter jejuni mittels einer mit Reagenzien imprägnierten Hippuratscheibe. Der Hippurat-Hydrolyse-Test bestimmt die Fähigkeit von Gruppe-B-Streptokokken sowie anderer Bakterien, Natriumhipparat4,5 enzymatisch zu hydrolysieren.
- Sofort einsatzbereit: Reagenzienimprägnierte Scheibe
- Schnelltest: Die Ergebnisse liegen innerhalb von 5 bis 30 Minuten vor.
- Problemlose Identifizierung: Eine Kondensationsreaktion findet mit Hydindantin, Ammoniak und Restninhydrin statt, um den finalen violetten Farbkomplex für eine positive Reaktion und hellgraue Farbe für eine negative Reaktion zu erzeugen.
Hippursäure wird durch das Enzym Hippuricase zu Glycin und Benzoesäure hydrolysiert. Ninhydrin ruft eine fünfstufige Reaktion hervor, die mit der Deamination von Glycin beginnt, um Hydindantin (eine reduzierte Form von Ninhydrin), Kohlendioxid und Ammoniak zu bilden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
1 Kit |
Hippuratscheibe | |
Fläschchen | |
25 Tests/Kit |