Learn More
Thermo Scientific™ Catarrhalis-Testscheibe
Mit dieser gebrauchsfertigen, reagenzienimprägnierten Scheibe können Sie schnell Butyratesterase erkennen, um Moraxella catarrhalis, das aus klinischen Proben isoliert wurde, zu identifizieren.
Marke:  Thermo Scientific™ R21121
86.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10516963
  • 119.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Remel™ Catarrhalis-Testscheibe können Sie Butyratesterase erkennen, um Moraxella Catarrhalis, das aus klinischen Proben isoliert wurde, schnell zu identifizieren.
Die schnelle Identifizierung von Moraxella catarrhalis ist wichtig, da die meisten Stämme Beta-Lactamase produzieren und gegen Penicillin und Ampicillin resistent sind. Herkömmliche Methoden zur Identifizierung von M. catarrhalis können bis zu 48 Stunden in Anspruch nehmen.3,4 Im Jahr 1962 schlug Berger vor, dass der Nachweis von Butyratesterase als schnelle Methode zur Identifizierung von M. catarrhalis verwendet werden kann.1
Nachweis von Butyratesterase, um Moraxella catarrhalis mit der reagenzienimprägnierten Catarrhalis-Testscheibe vorläufig nachzuweisen. Moraxella catarrhalis ist ein wichtiges Pathogen. Yeun et al Haben berichtet, dass die Isolierung von M. catarrhalis aus routinemäßigen Sputum-Kulturen mit einer klinischen Infektion verbunden ist.2 Die schnelle Identifizierung dieses Organismus ist wichtig, da die meisten Stämme Beta-Lactamase produzieren und gegen Penicillin und Ampicillin resistent sind.
  • Sofort einsatzbereit: Reagenzienimprägnierte Scheibe. Keine weitere Vorbereitung notwendig.
  • Einfacher Nachweis: Visueller Nachweis der Farbänderungen.
  • Leicht zu interpretieren:
    • Positiver Test – Entwicklung blaugrüner Farbe innerhalb von 2 Minuten
    • Negetiver Test – keine Farbentwicklung innerhalb von 2 Minuten.
Catarrhalis-Testscheibe ist mit Indoxylbutyrat als reaktivem Stoff imprägniert. Das Enzym Butyratesterase setzt Indoxyl aus Indoxylbutyrat frei und bildet bei Vorhandsein von Sauerstoff5 spontan Indigo. Diese Farbänderung ermöglicht einen raschen Nachweis von M. catarrhalis.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
Fläschchen
Catarrhalis Testscheibe
Butyratesterase zur präsumtiven Identifizierung von Moraxella catarrhalis
25 Blättchen/Fläschchen