Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kaliumhydroxid
BactiDrop™ Kaliumhydroxid dient zur Vorbereitung klinischer Proben für die mikroskopische Untersuchung von Pilzelementen.
Marke: Thermo Scientific™ R21524
192.02 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kaliumhydroxid dient zur Vorbereitung klinischer Proben für die mikroskopische Untersuchung von Pilzelementen. Das Laboratory Handbook of Medical Mycology (Laborhandbuch für die medizinische Mykologie) empfiehlt die Verwendung von 10 % KOH für den Schnellnachweis von Pilzelementen.1 McGowan berichtete über die Verwendung von 10 % KOH, wies jedoch darauf hin, dass ein fehlender Kontrast zwischen Pilzelementen und klinischen Proben auftreten kann.2 Daher empfahl sie die Phasenkontrastmikroskopie für eine verbesserte Sichtbarkeit. Die Formulierung von 10 % KOH wird vom Mayo Clinic Mycology Laboratory empfohlen.3
Kaliumhydroxid (KOH) wird zur Vorbereitung klinischer Proben für die mikroskopische Untersuchung von Pilzelementen verwendet. KOH-Präparate können für alle klinischen Proben mit Ausnahme von Rückenmarksflüssigkeit und Urin hergestellt werden.4 KOH unterbricht Zellblätter oder eventuell vorhandene Klumpen proteinösen Materials und klärt die Probe, sodass der Pilz einfach zu erkennen ist.5 Glycerin in der KOH-Lösung reduziert die Fällungsmenge im Reagenzienbehälter und sorgt dafür, dass KOH-Präparate mindestens 18 bis 24 Stunden nicht austrocknen. Kaliumhydroxid enthält Kaliumhydroxid (CAS 1310-58-3), Glycerin (CAS 56-81-5) und demineralisiertes Wasser (CAS 7732-18-5). Dieses Produkt ist für den Gebrauch als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen und muss von entsprechend geschulten Fachkräften eingesetzt werden. Dieses Reagenz wurde nach dem Qualitätskontrollverfahren getestet und als akzeptabel bewertet. Das Reagenz wird als 0,75 ml-Ampullen geliefert. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.Spezifikation
20 °C bis 25 °C | |
Ja | |
50 x 0,75 ml |
BactiDrop Kaliumhydroxid | |
Klinische Proben für die mikroskopische Untersuchung von Pilzelementen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.