Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ E. coli
Thermo Scientific™ Remel BactiCard E. coli wird zur präsumptiven Identifizierung von Escherichia coli mithilfe von Enzymtechnologie verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R21108
240.24 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13245659
  • 220.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel BactiCard E. coli wird zur präsumptiven Identifizierung von Escherichia coli mithilfe von Enzymtechnologie verwendet.
  • CPT-Code: 87147
  • CLIA-Komplexität: Ohne Verzicht
  • Zwei separate Testkreise für MUG und Indol
  • Ergebnisse nach 15 Minuten der Inkubation
  • Der positive MUG-Test zeigt Fluoreszenz unter langwelligem ultraviolettem Licht an
  • Positiver Indol-Test, der durch eine Farbänderung auf redv belegt wird
  • Wenn Indol und MUG positiv sind, ist E. coli vorhanden
Enthält:
Testkarten, Rehydrierungsflüssigkeit, MUG-Reagenz und Applikatorstäbchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
E. coli
1 Kit
15 min
BactiCard™ E. coli
BactiCard
25 Tests/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sonderangebote
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen