Learn More
Thermo Scientific™ Polyvalente Vibrio cholerae-agglutinierende Seren
Verwenden Sie das polyvalente Vibrio cholerae-agglutinierende Serum zur serologischen Identifizierung von V. cholerae O1 für epidemiologische und diagnostische Zwecke.
Marke: Thermo Scientific™ R30165001
258.28 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Polyvalentes Thermo Scientific™ Remel™ Vibrio cholerae-agglutinierendes Serum zur serologischen Identifikation von Vibrio cholerae O1 durch Objektträger-Agglutinationstechnik für epidemiologische und diagnostische Zwecke. Die serologischen Tests basieren darauf, dass die als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen im Serum produzierten Antikörper, sichtbar mit Bakterien agglutinieren, die homologe Antigene tragen.
Vibrio cholerae Serogruppe O1 ist mit den meisten epidemischen Cholerasausbrüchen assoziiert. Die O-Serogruppierung basiert auf Antikörpern, die strukturelle Unterschiede im thermostabilen O-Antigen (Lipopolysaccharide) des Bakteriums erkennen. Isolate der V. cholerae O1 und V. cholerae Nicht-O1 können anhand einfacher Agglutinationstests unterschieden werden.
- Gebrauchsfertig – Fertigreagenz
- Einfache Lagerung – Bei 2 bis 8 °C lagern
- Leicht zu interpretieren –
- Testsuspension – Agglutination sollte innerhalb einer Minute stark und deutlich sichtbar sein.
- Kontrollsuspension – Keine sichtbare Agglutination.
Polyvlente Vibrio cholerae-agglutinierende Seren bieten Kaninchenseren mit Antikörpern gegen Vibrio cholerae mit 0,5 % Phenol Konservierungsmittel. JedesFläschchen enthält 2 ml Flüssigkeit und wird gebrauchsfertig in einer Tropfflaschegeliefert. Jede Tropfflasche enthält ausreichend Serum für 40 bis 50 Tests.
Dieses polyvalente Serum ist für Agglutinations-Screeningtests auf Objektträgern vorgesehen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
Fläschchen | |
2 mL |
Vibrio Cholerae polyvalent | |
Vibrio Cholerae durch Objektträger- und/oder Schlauchagglutinationstest | |
2 ml/Fläschchen |