Learn More
Thermo Scientific™ Remel™Agglutinationsseren, Salmonella O
Zur Identifikation somatischer O-Antigene von Salmonella-Stämmen nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
Marke:  Thermo Scientific™ R30958001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12653638
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
  • Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Positiv
Salmonellen O Antigen
Gruppe I
2 mL
O-Faktor Salmonellen 16 (Gruppe I)
Agglutinationsseren
2 ml/Fläschchen
Salmonella O