Learn More
Thermo Scientific™ Remel™Agglutinationsseren, Salmonella O
Zur Identifikation somatischer O-Antigene von Salmonella-Stämmen nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
Marke: Thermo Scientific™ R30957001
193.32 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
- Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
Spezifikation
Positiv | |
Salmonellen O Antigen | |
Gruppe B | |
2 mL |
O-Faktor Salmonellen 5 (Gruppe B) | |
Agglutinationsseren | |
2 ml/Fläschchen | |
Salmonella O |