Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Salmonella H
Zur Identifikation flagellarer H-Antigene von Strängen von Salmonella nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
Marke:  Thermo Scientific™ R30161601
153.74 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13245579
  • 181.00 CHF / 2 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
  • Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Positiv
Flagellare H-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest
2 ml/Fläschchen
Salmonella H
Salmonella H (i)
Agglutinationsseren
2 mL