Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Salmonella H
Zur Identifikation flagellarer H-Antigene von Strängen von Salmonella nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
Marke: Thermo Scientific™ R30161001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
- Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
Spezifikation
Positiv | |
Flagellare H-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | |
Polyvalent | |
2 mL |
Salmonella H (G) polyvalent, für gm, gp, fg, gq, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu | |
Agglutinationsseren | |
2 ml/Fläschchen | |
Salmonella |