Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Haemophilus influenzae
Wird zur serologischen Identifizierung von H. influenzae durch Schnelltest zur Agglutination von Objektträgern und CIE-Verfahren verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ R30166001
433.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Remel Agglutinationsseren werden für die serologische Identifizierung von H. influenzae mittels Schnelltest und CIE-Verfahren verwendet.
Spezifikation
Sera für die Agglutination, Haemophilus influenzae Typ B | |
H. influenzae durch Schnell-Objektträger-Agglutinationstest und CIE-Verfahren | |
Agglutinationsseren |