Learn More
Abnova™ RELA/CEN11p-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FG0221.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
MGC131774, NFKB3, p65 | |
5970 | |
100 μl |
Tube | |
V-rel reticuloendotheliose virales Onkogen-Homolog A (Vogel) | |
RELA | |
DNA/RNA | |
Flüssigkeit |