missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warnschild aus verstärktem Polypropylen –Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen
Marke: Brady™ 252208
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PIC 304-TRI 200-B7527 | |
Je 1 | |
Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich | |
120 °C | |
200 mm | |
Warnung vor radioaktiven Materialien oder ionisierenden Strahlung | |
Schwarz auf gelb |
Polypropylen | |
Verstärktes Polypropylen | |
200 mm | |
0,369 mm | |
Dreieckig | |
Warnschild für radioaktive Gefahrenstoffe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur