Learn More
Brady™ SIGN ELECTRIC DANGER TRI 100MM PP
Marke: Brady™ 223433
Additional Details : Gewicht : 0.00600kg
Spezifikation
Polypropylen | |
Verstärktes Polypropylen | |
100 mm | |
100 mm | |
Dreieckig | |
Warnschild für gefährliche elektrische Spannung |
Je 1 | |
Warnschilder für elektrische Geräte | |
0,369 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Gefährliche elektrische Spannung | |
Schwarz auf gelb |