Learn More
Sartorius Regenerated Cellulose Tangential Flow Filtration Cassette for up to 0.5 L
Plug-and-play tangential flow filtration cassette that is made from regenerated cellulose, for ultrafiltration and diafiltration of intermediate sample volumes.
222.00 CHF
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Format Cassette
Zur Verwendung mit (Geräte) Peristaltic Pump
Material Polycarbonate
Material (Membran) Regenerated Cellulose
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
30178737
Unterlagen ansehen
Sartorius
VF-S050H0002-IV
2 kDa
222.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30178723
Unterlagen ansehen
Sartorius
VF-S050H0005-IV
5 kDa
222.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30178735
Unterlagen ansehen
Sartorius
VF-S050H0010-IV
10 kDa
222.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30178732
Unterlagen ansehen
Sartorius
VF-S050H0030-IV
30 kDa
222.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30178721
Unterlagen ansehen
Sartorius
VF-S050H0100-IV
100 kDa
222.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30178718
Unterlagen ansehen
Sartorius
VF-S050H0300-IV
300 kDa
222.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Link the cassettes quickly and securely to a suitable pump and reservoirs, right out of the box.
  • All-in-one design avoids the need for expensive cassette holders and TFF systems.
  • Advanced flow path and fixed occlusion restrictor eliminate the effort that is usually needed for TFF.
  • High performance PES or Hydrosart™ RC membranes ensure maximum recoveries.
  • Improve safety for you and your sample with no need for flushing or cleaning.
  • Cassettes contain 30 to 60% less plastic and are supplied with only the tubing you need.
  • Membrane material: Regenerated cellulose
  • Recommended feed volume: 100 to 500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Ultrafiltration
Peristaltic Pump
Regenerated Cellulose
Non-sterile
0.5 L
Cassette
Polycarbonate
0.1 to 0.5 L
TFF cassette