Learn More
Fisherbrandâ„¢ GT2 Zentrifuge Paket für Experten
Waste no time finding the right part numbers for your application! Fisherbrandâ„¢ Centrifuge GT2 Expert Package is an application driven centrifuge package to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
Marke:  Fisherbrandâ„¢ 50164305
5336.28 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17191925
  • 11700.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: GT2 Refrigerated Centrifuge Expert Kit
Beschreibung
Beschreibung
Anwenderfreundlich:
  • Intuitive Anwenderoberfläche für eine einfachere Anwendung mit ausführlichen Informationen zu vielen Anwendungsparametern sowie dem Verarbeitungsstatus für eine optimale Leistungsfähigkeit
  • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
  • Weniger Zeitaufwand für die Anlage beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungsgebieten
  • Einfacher Zugang zur Rotorkammer für eine schnelle Reinigung, gesündere Arbeitsumgebung und längere Nutzungsdauer des Geräts
  • Bioabdichtungslösung im Handumdrehen versiegelbar; ohne Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen
  • System mit handschuhfreundlicher, einhändiger Öffnungs-/Schließfunktion
  • Anlage zertifiziert durch CAMRâ„¢ in Porton Down, UK
  • Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
  • Technologie für mehr Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparende Bauweise:
  • Kompakte Abmessungen für einen optimierten Arbeitsbereich; ergonomische Höhe und ein abgerundetes Design zum einfachen Be- und Entladen von Proben sowie zur einfachen Reinigung
Energiesparend:
  • Anlage mit bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen in der Industrie, z. B. bei der Trennung von Blut oder der Verarbeitung von konischen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25.830 Ã— g
Ja
Ja
50/60 Hz
Fisherbrand
Zentrifuge, H-Flex Rotor, Becher, Bioabdichtungsdeckel, konische 50 ml-Adapter, konische 15 ml-Adapter, Mikrotiterplattenadapter
Zentrifugenpaket
200/230 V
Videos
  • Fisherbrand Centrifuge GT2 Expert Package de
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Centrifuge GT2 Expert Package de
    • Fisherbrand Centrifuge GT2 Expert Package EN
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Centrifuge GT2 Expert Package EN
      • Fisherbrand Centrifuge GT2 Expert Package fr
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand Centrifuge GT2 Expert Package fr
        Sicherheitsdatenblatt (SDS)
        Dokumentation
        Dokumentation
        Brochures
        Zertifikate
        Zubehör anzeigen
        Sonderangebote
        Sonderangebote
        • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
          Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
          Aktionscode: 21629
          Gültig bis zum2025-12-31
          Tage
          230
          Stunden
          21
          Minuten
          59
          Sekunden
          52
        • Mehrere Hersteller
          Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
          Aktionscode: 24156
          Gültig bis zum2025-06-30
          Tage
          46
          Stunden
          21
          Minuten
          59
          Sekunden
          52
          Top-Angebot
          *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
          Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
        • Mehrere Hersteller
          Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
          Aktionscode: 25081
          Gültig bis zum2025-12-31
        • Mehrere Hersteller
          Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
          Aktionscode24147
          Gültig bis zum2025-07-31
          Neues Angebot
          Jetzt sparen
        • Mehrere Hersteller
          Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
          Aktionscode: 24135
          Gültig bis zum2025-07-13
          Tage
          60
          Stunden
          21
          Minuten
          59
          Sekunden
          52
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        Fisherbrandâ„¢ GT2 Zentrifuge Paket für Experten > Fisherbrandâ„¢ GT2 Gekühlte Zentrifuge, Paket für Experten; gekühlt: Ja; im Lieferumfang enthalten: Zentrifuge, H-Flex Rotor, Becher, Bioabdichtungsdeckel, konische 50 ml-Adapter, konische 15 ml-Adapter, Mikrotiterplattenadapter