Learn More
Brechungsindexstandard (stabilisierte Sucrose) 1.37233 nD-Einheiten bei 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Hoher Qualitätsstandard für verlängerte Haltbarkeit zur Verwendung als Kalibrator-/Analysematerial für die Bestimmung des Brechungsindex.
Marke:  Reagecon RIBS25S
Artikelnummer. 13464066
  • 78.95 CHF / 15 Milliliter
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Prüfung des Brechungsindex (Brix-Standards) mit Refraktometrie (INAB Ref: 264T).
  • Dieses Produkt weist eine Messunsicherheit von ± 0.00014 nD-Einheiten auf.
  • Er ist ein Jahr lang stabil, entweder geöffnet oder ungeöffnet und ist in einer praktischen 15-ml-Tropfflasche erhältlich.
  • Das Produkt wird gravimetrisch auf Gewichts/Gewicht-Basis hergestellt.
  • Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die mithilfe von rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
  • Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C).
  • Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Hohe Genauigkeit (±0.000158-nD-Einheiten)
  • Getestet mit einem modernen Refraktometer
  • Getestet mit einer ISO 17025-akkreditierten Testmethode
Spezifikation
Spezifikation
Flüssigkeiten-Refraktometer
± 0.00014-nD-Einheiten
15 ml
1.37233 nD bei 20 °C (± 0.00014)
Kalibrierung der Refraktometer