Learn More
SI Analytics™ Reference Electrode
SI Analytics™ Reference Electrode is a low maintenance electrode with a screw plug head.
Marke:  SI Analytics™ 285111767
172.46 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10024211
  • 254.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ag / AgCl reference
  • PVDF diaphragm
  • Paste electrolyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Screw Plug Head
B 1881 HD
120 mm
PVDF Shaft
-5 bis + 100 °C
12 mm