Learn More
Redox-Standardlösung +358 mV
Artikelnummer. 11923093
Click to view available options
Menge:
500 ml
Stellen Sie sicher, dass die Elektroden korrekt kalibriert sind, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten. Redox-Standardlösung, +358 mV, Chem-Lab wird mit Redox/ORP-Elektroden mit einem Silber-/Silberchloriddraht in gesättigtem Kaliumchlorid verwendet. Millivolt-Ausgang: 358 mV bei 25 °C. Lichtgeschützt lagern.
Redoxreaktionen (Reduktionsoxidation) verursachen einen Elektronentransferprozess, der mit einer Redox- oder ORP-Elektrode (Oxidationsreduzierungspotenzial) gemessen werden kann. Der Millivoltausgang (mV) korreliert direkt mit dem Redoxpotenzial der Reaktion. Redoxstandardlösungen helfen bei der Kalibrierung und Überprüfung der Messungen von Redoxelektroden.
Technische Daten Millivoltausgang:
  • 10 °C – 376 mV
  • 12 °C – 373 mV
  • 14 °C – 371 mV
  • 16 °C – 368 mV
  • 18 °C – 366 mV
  • 20 °C – 364 mV
  • 22 °C – 361 mV
  • 24 °C – 359 mV
  • 25 °C – 358 mV
  • 26 °C – 357 mV
  • 28 °C – 355 mV
  • 30 °C – 352 mV
  • 32 °C – 350 mV
  • 34 °C – 347 mV
  • 36 °C – 345 mV
  • 38 °C – 343 mV
  • 40 °C – 340 mV
Spezifikation
Menge 500 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Redox- und ORP-Elektroden (Ag/AgCl in gesättigtem KCl)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) K3(Fe(CN)6)
K4(Fe(CN)6) • 3H2O
H2O
Dichte 1.02 mg/ml
Leitfähigkeit 358 mV bei 25 °C