Learn More
Brady™ Warnbänder, rot-weiß
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. Self-adhesive Red and White Warning Tape for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
26.65 CHF - 53.15 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Warnband – Rot/Weiß |
---|---|
Klebstofftyp | Selbstklebend |
Farbe | Rot, Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Markierungssäulen, Pylonen, die Kanten der Wände, Torbogen, Transportwege |
Länge (angloamerikanisch) | 108.3 ft. |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11746655
|
Brady™
255296 |
33 m x 50 mm |
36.05 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11736655
|
Brady™
255295 |
33 m x 38 mm |
26.65 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11756655
|
Brady™
255297 |
33 m x 75 mm |
53.15 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
- Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Spezifikation
Warnband – Rot/Weiß | |
Rot, Weiß | |
108.3 ft. | |
1 Rolle |
Selbstklebend | |
Markierungssäulen, Pylonen, die Kanten der Wände, Torbogen, Transportwege | |
33 m | |
0,138 mm |