Learn More
Kartell™ Rote Gummistopfen, 1 Bohrung, konische Form
Aus rotem Gummi.
Marke:  Kartell™ 0382800
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10796532
  • 31.40 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus rotem Gummi.
  • Aus rotem Gummi
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
25/Pckg.
Rot
30mm
Konischer Stopfen
29 mm
1
21mm
Gummi