Learn More
Kartell™ Rote Gummistopfen, 1 Bohrung, konische Form
Aus rotem Gummi.
Marke:  Kartell™ 0382700
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10286571
  • 25.25 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus rotem Gummi.
  • Aus rotem Gummi
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
25 Packung
Rot
26mm
Konischer Stopfen
28 mm
1
19mm
Gummi