Learn More
Corning™ Rechteckige Eiswanne, Maxi 9L
Die Mehrzweck-EVA-Wannen stellen eine ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eiswannen dar
152.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 40.6 x 31.8 x 11.4 cm |
---|---|
Menge | Je 1 |
Kapazität (metrisch) | 9 l |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15582861
|
Corning™
432093 |
Grün |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15592861
|
Corning™
432094 |
Blau |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15512871
|
Corning™
432096 |
Orange |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15502871
|
Corning™
432095 |
Rot |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15522871
|
Corning™
432097 |
Lindgrün |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15542871
|
Corning™
432099 |
Violett |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15532871
|
Corning™
432098 |
Rosa |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Die Eisschalen von Corning sind Mehrzweckschalen, die eine großartige nicht-toxische Alternative zu herkömmlichen Eisschalen bieten. EVA ist so gut wie geruchslos, ist inert und wird in der Biomedizintechnik, z. B. in Arzneistoffabgabevorrichtungen, eingesetzt. Die Mehrzweckbehälter sind äußerst hochisolierend, stapelbar, bruchfest, leicht und auslaufsicher. Die Behälter “schwitzen” und verformen sich nicht und haben eine texturierte Oberfläche auf der Unterseite, um ein Verrutschen auf der Tischplatte zu vermeiden. Ideal für die Verwendung mit Eis, Trockeneis (–78 °C), flüssigem Stickstoff (–196 °C), Alkohol oder Kochsalzlösungen oder warmen Lösungen (+93 °C). In verschiedenen Farben erhältlich.- Nicht toxische, recycelbare Schaumstoffbehälter aus Ethylvinylacetat (EVA) für die Verwendung mit Eis, Trockeneis, flüssigem Stickstoff, Alkoholschlämmen.
- Kein Schwitzen, Auslaufen oder Verrutschen auf der Arbeitsfläche.
- Eine Schale pro Karton
Order Info
Versand in Packung zu 1 Stück.
Specifications
40.6 x 31.8 x 11.4 cm | |
Je 1 | |
9 l |