Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish GH, Mutant Protein
A cDNA sequence encoding the GH, Mutant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3330.00 CHF
Spezifikation
Name GH, Mutant Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Zebrafish
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15948948
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11965-10ug
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15968948
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11965-50ug
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958948
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11965-1mg
1 mg
3330.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GH, Mutant Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Zebrafish
Untagged
Greater than 99.0% as determined by: (a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.5% NaHCO3 pH 8.