Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0104, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
Marke:  Chromotek smsG1Cys2-2-500
Artikelnummer. 17383483
  • 600.00 CHF / 500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG1: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0104].
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant VHH
CTK0104
500 μg
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Alpaca