Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0105 and CTK0106, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
87.00 CHF - 304.00 CHF
Spezifikation
Antigen Recombinant VHH
Klon CTK0105 and CTK0106
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17393473
Unterlagen ansehen
Chromotek
sms2bAF647-1-10
10 μL
87.00 CHF
10 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17303483
Unterlagen ansehen
Chromotek
SMS2BAF647-1-100
100 μL
304.00 CHF
100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG2b, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG2b with high affinity & specificity.
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant VHH
Immunofluorescence, Western Blot
Alexa Fluor 647
Mouse
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles.
CTK0105 and CTK0106
Monoclonal
Alpaca
Secondary