Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 568, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
87.00 CHF - 304.00 CHF
Spezifikation
Antigen Recombinant VHH
Klon CTK0101 and CTK0102
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 568
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17373493
Unterlagen ansehen
Chromotek
srbAF568-1-10
10 μL
87.00 CHF
10 Mikroliter
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17383493
Unterlagen ansehen
Chromotek
srbAF568-1-100
100 μL
304.00 CHF
100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant VHH
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Alexa Fluor 568
Human, Rabbit
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles.
CTK0101 and CTK0102
Monoclonal
Alpaca
Secondary