Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 D614G Spike S1 Subunit His Protein CF
HEK293 Expressed
Marke:  R&D Systems™ 10609-CV-100
558.95 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 30000750
  • 713.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Recombinant SARS-CoV-2 D614G Spike S1 Subunit His-tag (Catalog # 10609-CV) binds Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ) in a functional ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
YP_009724390.1
Bioactivity
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
SARS-CoV-2
Unkonjugiert
100 μg
SARS-CoV-2
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.