Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae HYP2 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) HYP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5977-ec-500ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15909089
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_010880.3
S. cerevisiae HYP2 Protein
Research Use Only
HYP2
Recombinant Protein
E. coli
SDEEHTFETA DAGSSATYPM QCSALRKNGF VVIKSRPCKI VDMSTSKTGK HGHAKVHLVA IDIFTGKKLE DLSPSTHNME VPVVKRNEYQ LLDIDDGFLS LMNMDGDTKD DVKAPEGELG DSLQTAFDEG KDLMVTIISA MGEEAAISFK EAARTD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
856677
500 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol