Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 1RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL 1RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 60582
Name IL 1RA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol Il1rn
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12395-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12395-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12395-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
60582
Research Use Only
Il1rn
Rat
His
IL 1RA protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffer Saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
IL 1RA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHPAGKRP CKMQAFRIWD TNQKTFYLRN NQLIAGYLQG PNTKLEEKID MVPIDFRNVF LGIHGGKLCL SCVKSGDDTK LQLEEVNITD LNKNKEEDKR FTFIRSETGP TTSFESLACP GWFLCTTLEA DHPVSLTNTP KEPCTVTKFY FQEDQ
Greater than 90.0% as determined by analysis by SDS-PAGE.