Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit MMP 9 Protein
A cDNA sequence encoding the MMP 9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 1555.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 100008993 |
---|---|
Name | MMP 9 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | MMP9 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981289
|
enQuireBio™
QP12707-2ug |
2 μg |
141.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971289
|
enQuireBio™
QP12707-10ug |
10 μg |
219.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961289
|
enQuireBio™
QP12707-0.1mg |
100 μg |
1555.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
100008993 | |
Research Use Only | |
MMP9 | |
Rabbit | |
His | |
The MMP-9 solution (0.3 mg/ml) contains 50mM Tris, 150mM NaCl, 10% Glycerol, pH 7.5. |
MMP 9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
APRRRQPTLVVFPGELRTRLTDRQLAEEYLFRYGYTRVASMHGDSQSLRLPLLLLQKHLSLPETGELDNATLEAMRAPRCGVPDVGKFQTFEGDLKWHHHNITYWIQNYSEDLPRDVIDDAFARAFALWSAVTPLTFTRVYSRDADIVIQFGVAEHGDGYPFDGKDGLLAHAFPPGPGIQGDAHFDDEELWSLGKGVVVPTYFGNADGAPCHFPFTFEGRSYTACTTDGRSDGMAWCSTTADYDTDRRFGFCPSERLYTQDGNADGKPCEFPFIFQGRTYSACTTDGRSDGHRWCATTASYDKDKLYGFCPTRADSTVVGGNSAGELCVFPFVFLGKEYSSCTSEGRRDGRLWCATTSNFDSDKKWGFCPDKGYSLFLVAAHEFGHALGLDHSSVPERLMYPMYRYLEGSPLHEDDVRGIQHLYGPNPNPQPPATTTPEPQPTAPPTACPTWPATVRPSEHPTTSPTGAPSAGPTGPPTASPSAAPTASLDPAEDVCNVNVFDAIAEIGNKLHVFKDGRYWRFSEGSGRRPQGPFLIADTWPALPAKLDSAFEEPLTKKLFFFSGRQVWVYTGASVLGPRRLDKLGLGPEVPHVTGALPRAGGKVLLFGAQRFWRFDVKTQTVDSRSGAPVDQMFPGVPLNTHDVFQYREKAYFCQDRFFWRVSTRNEVNLVDQVGYVSFDILHCPEDENLYFQGLEEQKLISEEDLNSAVDHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |