missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Porcine IL-4 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
531.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 397225 |
---|---|
Molekulargewicht | 12.5 kDa |
Name | IL-4 |
Menge | 25 μg |
Quelle | E. coli-derived porcine IL-4 protein His25-Cys133,with an N-terminal Met |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18384957
|
R&D Systems™
654-P4-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
531.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18198140
|
R&D Systems™
654-P4-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
531.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The Recombinant Porcine IL-4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Porcine IL-4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
397225 | |
IL-4 | |
E. coli-derived porcine IL-4 protein His25-Cys133,with an N-terminal Met | |
B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra | |
Recombinant |
12.5 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts