Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine FSH Protein
A cDNA sequence encoding the FSH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 610.00 CHF
Spezifikation
Name | FSH Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Porcine |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15958748
|
enQuireBio™
QP11904-100IU |
100 IU | N/A | ||||||
15968748
|
enQuireBio™
QP11904-5000IU |
5000 IU |
610.00 CHF
5000 Einheiten |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978748
|
enQuireBio™
QP11904-500IU |
500 IU |
361.00 CHF
500 Einheiten |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
FSH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Porcine | |
Untagged | |
The FSH was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Porcine | |
MKSLQFCFLF CCWKAICCNS CELTNITITV EKEECNFCIS INTTWCAGYC YTRDLVYKDP ARPNIQKTCT FKELVYETVK VPGCAHHADS LYTYPVATEC HCGKCDSDST DCTVRGLGPS YCSFSEMKE |