missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Parathyroid Hormone Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Parathyroid Hormone, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP10097-ma-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_999547.1 | |
Parathyroid Hormone Protein | |
Research Use Only | |
PTH | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MTKEEQIFLL HRAQAQCEKR LKEVLQRPAD IMESDKGWAS APTSGKPRKE KASGKLYPES GEDTGSRHQG RPCLPEWDHI LCWP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
397675 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur