Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Pramlintide Protein
A cDNA sequence encoding the Pramlintide was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 725.00 CHF
Spezifikation
Name Pramlintide Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15952599
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13132-1mg
1 mg
131.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972599
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13132-5mg
5 mg
203.00 CHF
5 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962599
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13132-25mg
25 mg
725.00 CHF
25 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Pramlintide Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The protein was lyophilized with no additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
KCNTATCATNRLANFLVHSSNNFGPILPPTNVGSNTY-NH2
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.