Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MIF T. Vaginalis Protein
A cDNA sequence encoding the MIF T. Vaginalis was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name | MIF T. Vaginalis Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981259
|
enQuireBio™
QP12697-2ug |
2 μg |
141.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961259
|
enQuireBio™
QP12697-10ug |
10 μg |
219.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971259
|
enQuireBio™
QP12697-1mg |
1 mg |
8085.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MIF T. Vaginalis Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
MIF T. Vaginalis filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in 20 mM Tris buffer and 50 mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPALVIKTNA KFTEEEKSKA TEELGNIVSK VLGKPISYVM VTLEDGVAVR FGGSDEKAAF MSLMSIGGLN RAVNKRASAA LTKWFTDHGF QGDRIYIVFN PKSAEDWGFN GDTFAHHHHH H | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |