Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Malaria Pf. MSP1 Protein
A cDNA sequence encoding the Malaria Pf. MSP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name Malaria Pf. MSP1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15951049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12631-100ug
100 μg
227.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12631-500ug
500 μg
870.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12631-1mg
1 mg
1735.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Malaria Pf. MSP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile Filtered solution containing Phosphate buffered saline and 0.05% NaN3.