Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Luciferase Firefly Protein
A cDNA sequence encoding the Luciferase Firefly was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name Luciferase Firefly Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15980939
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12597-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970939
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12597-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Luciferase Firefly Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
The Luciferase protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8), 1mM DTT, and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMEDAKNIKK GPAPFYPLED GTAGEQLHKA MKRYALVPGT IAFTDAHIEV DITYAEYFEM SVRLAEAMKR YGLNTNHRIV VCSENSLQFF MPVLGALFIG VAVAPANDIY NERELLNSMG ISQPTVVFVS KKGLQKILNV QKKLPIIQKI IIMDSKTDYQ GFQSMYTFVT SHLPPGFNEY DFVPESFDRD KTIALIMNSS GSTGLPKGVA LPHRTACVRF SHARDPIFGN QIIPDTAILS VVPFHHGFGM FTTLGYLICG FRVVLMYRFE EELFLRSLQD YKIQSALLVP TLFSFFAKST LIDKYDLSNL HEIASGGAPL SKEVGEAVAK RFHLPGIRQG YGLTETTSAI LITPEGDDKP GAVGKVVPFF EAKVVDLDTG KTLGVNQRGE LCVRGPMIMS GYVNNPEATN ALIDKDGWLH SGDIAYWDED EHFFIVDRLK SLIKYKGYQV APAELESILL QHPNIFDAGV AGLPDDDAGE LPAAVVVLEH GKTMTEKEIV DYVASQVTTA KKLRGGVVFV DEVPKGLTGK LDARKIREIL IKAKKGGKIA V
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.