Learn More
enQuireBio™ Recombinant other HEV Mosaic Protein
A cDNA sequence encoding the HEV Mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1445.00 CHF
Spezifikation
Name | HEV Mosaic Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959738
|
enQuireBio™
QP12221-100ug |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979738
|
enQuireBio™
QP12221-500ug |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969738
|
enQuireBio™
QP12221-1mg |
1 mg |
1445.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HEV Mosaic Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
HEV Mosaic protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
25mM Tris-HCl, 1mM EDTA, 0.5M urea and 50% glycerol. |