Learn More
enQuireBio™ Recombinant other HCV NS5A Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS5A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | HCV NS5A Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15989668
|
enQuireBio™
QP12199-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979668
|
enQuireBio™
QP12199-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969668
|
enQuireBio™
QP12199-100ug |
100 μg |
1735.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HCV NS5A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The HCV NS5A protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLKATCTAN HDSPDAELIE ANLLWRQEMG GNITRVESEN KVVILDSFDP LVAEEDEREV SVPAEILRKS RRFARALPVW ARPDYNPPLV ETWKKPDY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |