Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GHRP 6 Protein
A cDNA sequence encoding the GHRP 6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 610.00 CHF
Spezifikation
Name GHRP 6 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15988958
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11969-5mg
5 mg
141.00 CHF
5 Milligramm
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15978958
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11969-25mg
25 mg
219.00 CHF
25 Milligramm
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15968958
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11969-100mg
100 mg
610.00 CHF
100 Milligramm
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GHRP 6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The GHRP-6 peptide was lyophilized with no additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.