Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species PKA-RII alpha Protein
A cDNA sequence encoding the PKA-RII alpha was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 5755.00 CHF
Spezifikation
Name Multi Species PKA-RII alpha Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Multi Species
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982389
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13063-1ug
1 μg
141.00 CHF
1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992389
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13063-3ug
3 μg
219.00 CHF
3 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972389
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13063-100ug
100 μg
5755.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Multi Species PKA-RII alpha Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Multi Species
Untagged
PKA regulatory subunit-II alpha is supplied in 20mM MES, 150mM NaCl, 2mM EDTA, 2mM EGTA, 1mM BME and 50% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSHIQIPPGL TELLQGYTVE VLRQQPPDLV EFAVEYFTRL REARAPASVL PAATPRQSLG HPPPEPGPDR VADAKGDSES EEDEDLEVPV PSRFNRRVSV CAETYNPDEE EEDTDPRVIH PKTDEQRCRL QEACKDILLF KNLDQEQLSQ VLDAMFERIV KADEHVIDQG DDGDNFYVIE RGTYDILVTK DNQTRSVGQY DNRGSFGELA LMYNTPRAAT IVATSEGSLW GLDRVTFRRI IVKNNAKKRK MFESFIESVP LLKSLEVSER MKIVDVIGEK IYKDGERIIT QGEKADSFYI IESGEVSILI RSRTKSNKDG GNQEVEIARC HKGQYFGELA LVTNKPRAAS AYAVGDVKCL VMDVQAFERL LGPCMDIMKR NISHYEEQLV KMFGSSVDLG NLGQ
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.