Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse TIMP-1 Western Blot Standard Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ WBC022
170.19 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18117040
  • 218.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Recombinant Mouse TIMP-1 Western Blot Standard Protein has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
21857
1 Vial
Unconjugated
TIMP-1 Western Blot Standard
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Recombinant
Produktvorschläge