Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PRSS28 Protein
A cDNA sequence encoding the PRSS28 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name PRSS28 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13175-1ug
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13175-5ug
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13175-50ug
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PRSS28 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
PRSS28 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
KPVGIVGGQC TPPGKWPWQV SLRMYSYEVN SWVHICGGSI IHPQWILTAA HCIQSQDADP AVYRVQVGEV YLYKEQELLN ISRIIIHPDY NDVSKRFDLA LMQLTALLVT STNVSPVSLP KDSSTFDSTD QCWLVGWGNL LQRVPLQPPY QLHEVKIPIQ DNKSCKRAYR KKSSDEHKAV AIFDDMLCAG TSGRGPCFGD SGGPLVCWKS NKWIQVGVVS KGIDCSNNLP SIFSRVQSSL AWIHQHIQLE HHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.